5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260441
CAS-Nummer: 942069-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge