4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6986-5G
APOSPC6986-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259.0408 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027205
CAS-Nummer: 874288-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge