Allyl bromo(difluoro)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7004-1G
APOSPC7004-1GEA 292 EUR InStock
APOSPC7004-1G
Allyl bromo(difluoro)acetate 95%
Allyl bromo(difluoro)acetate
Formel: C₅H₅BrF₂O₂
Siedepunkt: 30…32 °C (20 mm Hg)
Flash-Pt: 45 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460495
CAS-Nummer: 155820-76-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge