1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7120-100G
APOSPC7120-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC7120-100G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Siedepunkt: 104…105 °C/745mmHg
Dichte: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 39 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge