2-Brom-6-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 210 EUR InStock
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Brom-6-fluorphenylboronsäure 98%
2-Brom-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Melting Pt: 138…145 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05664309
CAS-Nummer: 913835-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge