[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7222-1G
APOSPC7222-1GEA 336 EUR InStock
APOSPC7222-1G
[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(3-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₀H₁₀FN₃O
Melting Pt: 64…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607903
CAS-Nummer: 952183-23-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge