Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,4-Trifluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorbenzol 99%
1,2,4-Trifluorobenzene


Formel: C₆H₃F₃
Siedepunkt: 89…91 °C
Dichte: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000305
CAS-Nummer: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge