4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7274-1G
APOSPC7274-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC7274-1G
4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure 98%
4-Benzyloxy-2,3-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07644469
CAS-Nummer: 156635-87-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge