2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 115 EUR InStock
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Melting Pt: 29,6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083551
CAS-Nummer: 144284-24-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge