Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1-Trifluorethan 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7298-25G
APOSPC7298-25GEA 140 EUR InStock
APOSPC7298-25G
1,1,1-Trifluorethan 99%
1,1,1-Trifluoroethane


Formel: C₂H₃F₃
Siedepunkt: –47 °C
Melting Pt: –111 °C
Dichte: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013575
CAS-Nummer: 420-46-2
UN: 2035
ADR: 2.1,
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge