2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7408-1G
APOSPC7408-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC7408-1G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane 98%
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane
Formel: C₉H₁₀BrFO
Siedepunkt: 243 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070761
CAS-Nummer: 202865-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge