4-(Trifluormethoxy)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7436-1G
APOSPC7436-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7436-1G
4-(Trifluormethoxy)benzamid 97%
4-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Melting Pt: 155…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041384
CAS-Nummer: 456-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge