Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid


Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Siedepunkt: 55…56 °C/2mmHg
Dichte: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052329
CAS-Nummer: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge