2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7489-1G
APOSPC7489-1GEA 268 EUR InStock
APOSPC7489-1G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxamide
Formel: C₆H₅F₃N₂OS
Melting Pt: 42…45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202348
CAS-Nummer: 339026-31-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge