α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7502-100G PC7502-25G
APOSPC7502-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C/25mmHg
Melting Pt: 44228 °C
Dichte: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006952
CAS-Nummer: 455-19-6
EINECS: 207-240-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge