4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7518-5G
APOSPC7518-5GEA 272 EUR InStock
APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BBrFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11855987
CAS-Nummer: 1150271-74-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge