3,5-Dichloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7527-1G
APOSPC7527-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC7527-1G
3,5-Dichloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3,5-Dichloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O
MW: 323.098 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109520
CAS-Nummer: 1227955-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge