Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure 98%
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure


Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247 °C/753mmHg
Melting Pt: 219…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge