3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7547-1G
APOSPC7547-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC7547-1G
3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109521
CAS-Nummer: 1099669-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge