2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7554-250MG
APOSPC7554-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7554-250MG
2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formel: C₄H₃F₃N₂S
Melting Pt: 65…70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00832759
CAS-Nummer: 349-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge