Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7558-1G
APOSPC7558-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC7558-1G
Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09750913
CAS-Nummer: 1000339-79-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge