Dimethyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7575-1G
APOSPC7575-1GEA 55.5 EUR InStock
APOSPC7575-1G
Dimethyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate 98%
Dimethyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]malonate
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617804
CAS-Nummer: 290825-52-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge