Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7633F-25G PC7633F-100G
APOSPC7633F-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol 98%
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.


Formel: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C/12mmHg
Dichte: 1.254 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000908
CAS-Nummer: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge