4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7656-500G
APOSPC7656-500GEA 157 EUR InStock
APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formel: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210.20 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00667222
CAS-Nummer: 149437-76-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge