3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7668G-1G PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7668G-1G APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₁F₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102143
CAS-Nummer: 454-63-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge