Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G
APOSPC7686-25GEA 377 EUR InStock
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride


Formel: C₅HF₃O₃
Siedepunkt: 93 °C/65mmHg
Flash-Pt: 37 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153287
CAS-Nummer: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge