4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7690-1G PC7690-250MG
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure 98%
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236239
CAS-Nummer: 243659-15-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge