4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7713-1G PC7713-5G
APOSPC7713-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7713-1G APOSPC7713-5G
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₁ClF₃N
Melting Pt: 155…160 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04971993
CAS-Nummer: 155849-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge