3,4-Dihydro-7-fluoro-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7801-1G
APOSPC7801-1GEA 173 EUR InStock
APOSPC7801-1G
3,4-Dihydro-7-fluoro-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione 97%
3,4-Dihydro-7-fluoro-4-methyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,5-dione
Formel: C₁₀H₉FN₂O₂
Melting Pt: 213…215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01063090
CAS-Nummer: 78755-80-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge