Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,6-Trifluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G
APOSPC7817D-10GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G
2,3,6-Trifluorphenol 98%
2,3,6-Trifluorphenol


Formel: C₆H₃F₃O
MW: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 155
Melting Pt: 31…37 °C
Flash-Pt: 64 °C
MDL Number: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge