3,3,3-Trifluor-1-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7819R-25G
APOSPC7819R-25GEA 135 EUR InStock
APOSPC7819R-25G
3,3,3-Trifluor-1-propanol 97%
3,3,3-Trifluor-1-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
Siedepunkt: 100…101 °C
Dichte: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190649
CAS-Nummer: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge