3,4-Difluorsalicylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7835-1G
APOSPC7835-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC7835-1G
3,4-Difluorsalicylsäure 98%
3,4-Difluorsalicylsäure
Formel: C₇H₄F₂O₃
Melting Pt: 177…179 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428564
CAS-Nummer: 189283-51-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge