Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.


Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 37…40 °C/12mmHg
Dichte: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge