Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC7880-1G PC7880-5G
APOSPC7880-1GEA 169 EUR InStock
APOSPC7880-1G APOSPC7880-5G
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, technische Qualität
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate


Formel: C₃H₉F₂Si·C₆H₁₈N₃S
MW: 275.478 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012170
CAS-Nummer: 59218-87-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge