Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7886-1G
APOSPC7886-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC7886-1G
Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate 99%
Methyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel: C₅H₆F₄O₃
MW: 190.094 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688580
CAS-Nummer: 156783-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge