Tris(3-fluorphenyl)phosphin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7886B-1G
APOSPC7886B-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7886B-1G
Tris(3-fluorphenyl)phosphin 97%
Tris(3-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015722
CAS-Nummer: 23039-94-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge