2-Chlor-3-fluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC7923-5G
APOSPC7923-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC7923-5G
2-Chlor-3-fluorphenol
2-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08166413
CAS-Nummer: 863870-86-4
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge