6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7972-1G
APOSPC7972-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC7972-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₇BBrFO₄
MW: 276.852 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800873
CAS-Nummer: 957120-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge