Methyl-4-{2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]ethoxy}benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7995-1G
APOSPC7995-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC7995-1G
Methyl-4-{2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]ethoxy}benzenecarboxylate
Methyl-4-{2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]ethoxy}benzenecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₀F₃NO₃
Melting Pt: 79…81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864682
CAS-Nummer: 1000339-87-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge