3-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]ethyl}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC7996-1G
APOSPC7996-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC7996-1G
3-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]ethyl}benzenecarbaldehyde
3-{2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]ethyl}benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864684
CAS-Nummer: 1000339-89-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge