3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8003-1G
APOSPC8003-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC8003-1G
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂ClF₄NO₂
Siedepunkt: 200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674108
CAS-Nummer: 101646-02-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge