3-Chloro-2,5-difluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC8011-5G
APOSPC8011-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC8011-5G
3-Chloro-2,5-difluoropyridine 98%
3-Chloro-2,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998887
CAS-Nummer: 851179-00-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge