2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid 98%
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid
Formel: C₉H₉BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800904
CAS-Nummer: 951884-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge