Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8026-5G PC8026-1G PC8026-25G
APOSPC8026-5GEA 174 EUR InStock
APOSPC8026-5G APOSPC8026-1G APOSPC8026-25G
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Formel: C₁₅H₃F₁₈O₆Y
MW: 710.10 g/mol
Melting Pt: 166…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064764
CAS-Nummer: 18911-76-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge