1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8141-1G
APOSPC8141-1GEA 464 EUR InStock
APOSPC8141-1G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₄H₁₂ClFN₂O
Melting Pt: 109…111 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00975042
CAS-Nummer: 338748-74-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge