2-Chlor-4-fluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 40.8 EUR InStock
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chlor-4-fluorzimtsäure 98%
2-Chlor-4-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
MDL Number: MFCD00236027
CAS-Nummer: 133220-86-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge