2,6-Dibrom-4-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8177-5G
APOSPC8177-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC8177-5G
2,6-Dibrom-4-fluorphenol 97%
2,6-Dibrom-4-fluorphenol
Formel: C₆H₃Br₂FO
Melting Pt: 54…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002317
CAS-Nummer: 344-20-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge