4-Fluorbenzaldehydoxim
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC8194-100G
APOSPC8194-100GEA 598 EUR InStock
APOSPC8194-100G
4-Fluorbenzaldehydoxim
4-Fluorbenzaldehydoxim
Formel: C₇H₆FNO
MW: 139.13
Melting Pt: 85…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133101
CAS-Nummer: 459-23-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge