4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8213-1G
APOSPC8213-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC8213-1G
4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid
Formel: C₈H₄F₆O
MW: 230.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190125
CAS-Nummer: 80258-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge