4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC8245-5G
APOSPC8245-5GEA 148 EUR InStock
APOSPC8245-5G
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Melting Pt: 150…152 °C
Dichte: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094466
CAS-Nummer: 537033-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge